For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
52366
Hexadecyltrimethylammonium chloride
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
Cetyltrimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
672,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
672,00 zł
Polecane produkty
opis
cationic
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (NT)
masa cząsteczkowa
320.00 g/mol
mp
232-237 °C
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- For the preparation of Polymethylsilsesquioxane aerogels (PMSQ) from methyltrimethoxysilane (MTMS) by hydrolysis and polycondensation reaction.[1]
- To determine iodine and iodide in commercial gargle products by luminol chemiluminescence.[2]
- As a template along with cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) to prepare rod-like mesoporous silica from sodium silicate as a precursor.[3]
- As a catalyst in the synthesis of 2-amino-2-chromenes from aldehyde, malononitrile, and phenol by one-pot three-component reaction.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?