Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 140,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
10 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
2528 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
0.3 (19.5 °C in H2O)
bp
111 °C/1013 hPa
mp
-93 °C
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
- Advancing mesoporous carbon synthesis for supercapacitors: Research highlights the use of glyoxylic acid as a cross-linking agent in the synthesis of mesoporous carbons, enhancing their functionality for supercapacitor applications. This study provides key insights into the design of advanced energy storage materials (Song et al., 2023).
- Thermoset films and coatings: Glyoxylic acid is utilized to create ductile, high-lignin-content thermoset films and coatings, showcasing its applicability in sustainable material engineering. This approach offers new opportunities for the development of environmentally friendly coatings and films (Boarino et al., 2023).
- Organic synthesis: A novel decarboxylative N-formylation of amines using glyoxylic acid, promoted by H2O2, has been documented, highlighting its role as a reagent in organic synthesis. This method represents a significant advancement in the synthesis of amine derivatives (Wu et al., 2023).
- Enhancing luminescence in covalent organic frameworks: A study demonstrates the incorporation of glyoxylic acid as a linker in two-dimensional covalent organic frameworks, significantly boosting their luminescence. This finding opens up new avenues for the use of these materials in optoelectronic applications (Yang et al., 2023).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.330 - 1.340
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.330 - 1.340
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp -93 °C | mp 46.7 °C | mp - | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form powder | form - | form - |
| bp 111 °C/1013 hPa | bp - | bp 67 °C/18 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.34 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.096 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c