Merck
G4502
Sigma-Aldrich
Sodium glyoxylate monohydrate
≥93%
Synonim(y):
Glyoxylic acid sodium salt monohydrate, Oxoethanoic acid sodium salt
Wybierz wielkość
1 G
505,00 zł
5 G
1638,00 zł
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
505,00 zł
5 G
1638,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HC(O)COONa · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.03
Beilstein:
4003755
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥93%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.[Na+].[O-]C(=O)C=O
InChI
1S/C2H2O3.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1H,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
VPWPWKBHCGJTTQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium glyoxylate monohydrate, also known as Glyoxylic acid sodium salt monohydrate, is often utilized in the reductive amination of glyoxylate/pyruvate intermediates and ketoacids with hydroxylamine. [1]
Zastosowanie
  • Proteomic characterisation of polyethylene terephthalate and monomer degradation by Ideonella sakaiensis.: This paper details the degradation of polyethylene terephthalate and its monomers, highlighting the role of sodium glyoxylate monohydrate as a byproduct in biodegradable polymer production and its implications for environmental sustainability (Poulsen & Nielsen, 2023, Poulsen & Nielsen, 2023).
Sodium glyoxylate monohydrate is used as an intermediate in the transamination reaction in the formation of unstable keto esters during the synthesis of indolo [3,2-a] carbazoles. [2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rossana Canavesi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 173, 154-161 (2019-05-28)
In Anopheles gambiae, the most efficient vector of the malaria parasite Plasmodium falciparum, 3-hydroxykynurenine is endowed with a toxic potential. In adult mosquitoes, the excess of 3-hydroxykynurenine is removed by a specific transaminase (3-hydroxykynurenine transaminase, 3-HKT) which converts the compound
Chemistry and properties of indolocarbazoles
Tomasz J, et al.
Chemical Reviews, 118, 9058-9128 (2018)
Synthesis and breakdown of universal metabolic precursors promoted by iron
Kamila M B, et al.
Nature, 569, 104-107 (2019)