Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 975,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2O3·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
206-058-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
mp
46.7 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)O
InChI
1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)/p-1
InChI key
GOCCREQJUBABAL-UHFFFAOYSA-M
Application
- Use in oxidation reactions: Glyoxylic acid monohydrate serves as a precursor in the synthesis of porous three-dimensional networks of Pd-Cu aerogel, demonstrating its utility in enhancing catalytic reactions such as formic acid oxidation, applicable in fuel cell technologies and chemical synthesis (Douk et al., 2018).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form liquid | form - | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 46.7 °C | mp -93 °C | mp - | mp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8041070100 | 04022536384023 |
| 8041070250 | 04022536384030 |
| 8041070025 | 04022536384016 |