Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
core: crown ether
mp
42-47 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N2(CCOCCOCCOCCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C16H25NO4/c1-2-4-16(5-3-1)17-6-8-18-10-12-20-14-15-21-13-11-19-9-7-17/h1-5H,6-15H2
InChI key
SGDQOAKAHLFKBV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% | assay ≥97.0% (GC), 97.5% | assay 99.9 %, ≥98.0% (GC) | assay 98.0 %, ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: crown ether | reaction suitability core: crown ether | reaction suitability core: crown ether | reaction suitability core: crown ether |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 42-47 °C | mp 46-50 °C | mp 158-161 °C | mp 36-39 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Crown ethers and cryptands, complexing agents able to selectively bind metal cations, are vital for diverse synthesis and analytical applications.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8138850005 | 04022536404240 |