Przejdź do
8.11731
Eter koronowy/Dibenzo-18-korona-6
for synthesis
Synonim(y):
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6, Dibenzo-18-crown-6, 1,4,7,14,17,20-Hexaoxa[7.7]orthocyclophane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
861,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.40
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
238-041-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC), 99.9 %
Form:
powder
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC), 99.9 %
form
powder
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: crown ether
mp
158-161 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOc2c(cccc2)OCCOCCOc3c(cccc3)OCC1
InChI
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
InChI key
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Application
Eter koronowy/Dibenzo-18-korona-6 do syntezy. CAS 14187-32-7, masa molowa 360,41 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.137558.118668.11684
assay
99.9 %, ≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥97.0% (GC), 97.5%
assay
98.0 %, ≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
core: crown ether
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
158-161 °C
mp
100-103 °C
mp
46-50 °C
mp
36-39 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Crown ethers and cryptands, complexing agents able to selectively bind metal cations, are vital for diverse synthesis and analytical applications.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
811731000504022536403793
811731005004022536894805