Przejdź do
8.11684
Crown ether/18-Crown-6
greener alternative
for synthesis
Synonim(y):
Crown ether/18-Crown-6, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
119,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
151,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
241-473-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
98.0 %, ≥98.0% (GC)
Form:
solid
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
98.0 %, ≥98.0% (GC)
form
solid
potency
525 mg/kg LD50, oral (Rat), 3888 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
core: crown ether
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
36-39 °C
transition temp
flash point 109 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
  • 18-Crown-6 coordinated metal halides with bright luminescence and nonlinear optical effects: This study explores the luminescence and nonlinear optical properties of crown-ether coordination compounds, indicating potential applications in optoelectronics and photonics (Merzlyakova et al., 2021).
  • 18-Crown-6–sodium cholate complex: thermochemistry, structure, and stability: The study investigates the complex formation between 18-Crown-6 and sodium cholate, offering insights into the thermodynamic stability and structural characteristics of this complex (Mihelj et al., 2014).
  • Alkali Metal Ion Recognition by 18-Crown-6 in Aqueous Solutions: This article presents evidence from local structures on how 18-Crown-6 selectively recognizes and binds alkali metal ions, useful for designing more effective ion-selective sensors (Jing et al., 2023).
  • Influence of 18-Crown-6 Ether Coordination on the Catalytic Activity of Potassium and Calcium Diarylphosphinites: Exploring how 18-Crown-6 ethers influence the catalytic activity in hydrophosphorylation reactions, this research provides a pathway to understanding the role of crown ethers in catalysis (Härling et al., 2017).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.118668.117318.13755
assay
98.0 %, ≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC), 97.5%
assay
99.9 %, ≥98.0% (GC)
assay
99%
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
core: crown ether
reaction suitability
core: crown ether
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
36-39 °C
mp
46-50 °C
mp
158-161 °C
mp
100-103 °C
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Crown ethers and cryptands, complexing agents able to selectively bind metal cations, are vital for diverse synthesis and analytical applications.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
811684002504022536403618
811684000504022536403601
811684000204027269276690