Przejdź do
8.08649
Trioktyloamina
for synthesis
Synonim(y):
Trioctylamine, N,N-Dioctyl-1-octanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
119,00 zł
89,25 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
152,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H51N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.67
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
214-242-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥92.5% (GC)
Form:
liquid
89,25 zł
Cena katalogowa119,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥92.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
315 °C
mp
-39 °C
transition temp
flash point 168 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI key
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.813
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.083588.0322274988
assay
≥92.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5%
solubility
<0.0001 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-39 °C
mp
-70 °C
mp
-62 °C
mp
−5-−1 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trioktyloamina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
wgk
WGK 3
target_organs
Heart
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
334.4 °F - closed cup
flash_point_c
168 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808649050004022536401393
808649010004022536401386
808649001004027269276317