Merck
74988
Sigma-Aldrich
Octylamine
≥99.5%
Synonim(y):
1-Aminooctane, n-Octylamine, Caprylamine
Wybierz wielkość
5 ML
379,00 zł
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
379,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
Beilstein:
1679227
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.2% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−5-−1 °C (lit.)
temp. przejścia
solidification point −1-1 °C
gęstość
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
Klucz InChI
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Oktyloamina może być stosowana jako
  • Środek powierzchniowo czynny w syntezie mezoporowatych hydroksyazotanów niklu do zastosowań w ogniwach paliwowych.[1]
  • Środek ukierunkowujący strukturę do przygotowania nanosieci ZnS/oktyloaminy typu sandwich, mających zastosowanie w produkcji urządzeń optycznych i elektronicznych.[2]
  • Paliwo organiczne w redukcji azotanu żelaza do cząstek magnetycznych o wysokim momencie magnetycznym.[3]
  • Rozpuszczalnik i środek interkalacyjny w syntezie ultra-rozszerzonych materiałów kompozytowych zawierających dwusiarczek wanadu.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydrothermal synthesis of novel sandwich-like structured ZnS/octylamine hybrid nanosheets
Li J, et al.
Solid State Communications, 130(9), 619-622 (2004)
Engineering ultra-enlarged interlayer carbon-containing vanadium disulfide composite for high-performance sodium and potassium ion storage
Xie X-C, et al.
Journal of alloys and compounds, 847(9), 156288-156288 (2020)
Synthesis of bimodal mesoporous Ni oxide from octylamine
Feng F, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 51(2), 153-157 (2009)
Octylamine as a novel fuel for the preparation of magnetic iron oxide particles by an aqueous auto-ignition method
Ben-Arfa BAE, et al.
Journal of alloys and compounds, 805(9), 545-550 (2019)
Monica Moreno et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(12), 4389-4397 (2011-03-03)
Palladium monolayer-protected clusters (MPCs) coated with octylamines (C8NH(2)), hexanethiolates (C6S), and mixed monolayers of C8NH(2) and C6S exhibit significantly different reactivities with hydrogen gas, depending on the relative amounts of the two ligands coating the Pd nanoparticle surface, as determined