Przejdź do
8.08540
Pentanian etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, Valeric acid ethyl ester, Pentanoic acid ethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
EC Index Number:
208-726-1
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
expl. lim.
1 % (v/v)
refractive index
n20/589 1.399
bp
145 °C/1013 hPa
mp
-91 °C
transition temp
flash point 35 °C
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.875
Identity (IR): passes test
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808540000504022536400624
808540025004022536400631