Kluczowe dokumenty
290866
Ethyl valerate
99%
Synonim(y):
Ethyl pentanoate
Wybierz wielkość
378,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
378,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?