Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 572,00 zł |
Informacje o tej pozycji
360,00 zł
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
potency
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.11 (25 °C, 16.2 g/L in H2O)
kinematic viscosity
13.73 cSt(35 °C)
bp
132 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-57 °C
transition temp
flash point 100 °C
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
InChI key
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| density 1.62 g/cm3 at 20 °C | density 1.417 g/cm3 at 20 °C | density 1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757) | density 1.478 g/cm3 at 20 °C |
| mp -57 °C | mp -22.5 °C | mp 1-2 °C | mp -32 °C |
| bp 132 °C/1013 hPa (decomposition) | bp 105-110 °C/1013 hPa | bp 105.3 °C/1013 hPa | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek trichloroacetylu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
213.8 °F - open cup
flash_point_c
101 °C - open cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8083910250 | 04022536400037 |
| 8083910100 | 04022536400020 |