Merck
8.06021
Methanesulfonyl chloride
for synthesis
Synonim(y):
Methanesulfonyl chloride, Methanesulfonyl chloride, Mesyl chloride
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.55
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-706-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.79 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
435 °C
potency
205-317 mg/kg LD50, oral (Rat), 200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-32 °C
transition temp
flash point 102 °C
density
1.478 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)C
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Methanesulfonyl chloride for synthesis. CAS 124-63-0, EC Number 204-706-1, chemical formula CH₃SO₂Cl.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.473 - 1.476Identity (IR)passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanesulfonyl chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)