Kluczowe dokumenty
8.22339
Sigma-Aldrich
Phosphoryl chloride
for synthesis
Synonim(y):
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
Wybierz wielkość
250 ML
252,00 zł
1 L
610,00 zł
8223399300
48 290,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
252,00 zł
1 L
610,00 zł
8223399300
48 290,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
233-046-7
NACRES:
NA.22
Próba:
≥99.0% (argenometric)
bp:
105.3 °C/1013 hPa
ciśnienie pary:
36 hPa ( 20 °C)
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
36 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (argenometric)
Formularz
liquid
siła działania
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
105.3 °C/1013 hPa
mp
1-2 °C
gęstość
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[P](=O)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for synthesis
Zastosowanie
Phosphoryl chloride is a strong Lewis acid that can be used as:
  • A phosphorylating agent for the selective phosphorylation of alcohols, amines, and thiols.[1]
  • A dehydrating agent for alcohols, amides, and cyanohydrins.[1][2]
  • A reagent to synthesize Vilsmeier reagent for Vilsmeier-Haack formylation reactions.[1]
  • A chlorinating agent for the chlorination of heterocyclic compounds.[1]
  • A reagent to prepare dihydroisoquinolines and isoquinolines by cyclization of N-β-phenylethyl amides via Bischler-Napieralski reaction.[1]
Komentarz do analizy
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.673 - 1.677Identity (IR)passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Phosphorus Oxychloride
Meier MS, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Synthesis and chemical transformations of mono-and disubstituted cyanamides
Nekrasov DD
Russ. J. Org. Chem., 40(10) (2004)