Przejdź do
8.08352
Triethylamine
for synthesis
Synonim(y):
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, TEA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
40 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-469-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
90 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
72 hPa ( 20 °C)
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
72 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
215 °C
potency
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-9.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
transition temp
flash point -11 °C
solubility
133 g/L
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethylamine is a volatile organic compound used in several industrial processes such as oxidation, reduction, elimination, substitution, addition, and dehydrohalogenation reactions.
Application
Triethylamine can be used as:
  • A catalyst in the Domino ring-opening/recyclization reactions of 1,3-thiazolidinedione, malononitrile, and aromatic aldehydes to synthesize polysubstituted dihydrothiophenes.
  • A base to synthesize sulfonamides using primary amines and sulfonylating agents.
  • A solvent in the Pd-catalyzed cascade Suzuki-Heck reaction.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7348790335PHR2883
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
grade
synthesis grade
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
solubility
133 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
72 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808352100004022536399775
808352010004022536399751
808352050004022536399768
808352250004022536399782
808352904004022536399799
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?