Przejdź do
90335
Triethylamine
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
N,N-Diethylethanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
ion chromatography: suitable
Bp:
88.8 °C (lit.)
Vapor pressure:
51.75 mmHg ( 20 °C)
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
shelf life
36 mo.
expl. lim.
8 %
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% water
evapn. residue
≤0.003%
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
absorption
cut-off at 278 nm
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethyl amine (TEA) is an aliphatic tertiary amine.
Application
Triethylamine has been used to bind the n-hydroxysuccinimide (NHS) group with the amino-treated tip surface. It has also been used as a basic catalyst for acylation.
Biochem/physiol Actions
Triethylamine (TEA) may play a dual role as a base and a solubilizing agent for promoting the reaction in toluene and TEA.
Triethylamine, a mobile-phase modifier, is used in the reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) separation of acidic, basic, and neutral molecules. It improves the resolution of amino acids and amino acids amides by suppressing the tailing and the stability of drugs and other compounds.
Other Notes
Component of volatile buffer system in ion-exchange HPLC of oligonucleotides[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4712837348781101
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
autoignition temp.
593 °F
autoignition temp.
593 °F
autoignition temp.
593 °F
cation traces
Al: ≤0.2 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
121-44-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
J M Munholland et al.
Analytical biochemistry, 178(2), 320-323 (1989-05-01)
A volatile buffer has been adapted for use with ion-exchange high-performance liquid chromatography in the analysis and preparation of oligonucleotides. The system employs a commercial weakly basic anion-exchange column containing a DEAE-derivatized silica gel and eluted with a volatile buffer
Javier Sotres et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 9(4), 590-599 (2008-02-26)
Atomic force microscopy is a technique capable to study biological recognition processes at the single-molecule level. In this work we operate the AFM in a force-scan based mode, the jumping mode, where simultaneous topographic and tip-sample adhesion maps are acquired.
Kai Morino et al.
Scientific reports, 5, 8953-8953 (2015-05-21)
Well-trained clinicians may be able to provide diagnosis and prognosis from very short biomarker series using information and experience gained from previous patients. Although mathematical methods can potentially help clinicians to predict the progression of diseases, there is no method
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M1381-25G04061834038207
Y000001104061833801666
M1381-100G04061835559503
90335-1L04061838254498
90335-250ML04061833246689
90335-100ML04061833246672
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?