Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
600,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1683559
API family
triethylamine
form
liquid
packaging
ampule of 5x2 mL
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥99.5% | description - | description analytical standard |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) cleaning products |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| packaging ampule of 5x2 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| agency traceable to USP 1683559 | agency - | agency - | agency - |
| API family triethylamine | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietyloamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?