Przejdź do
8.08307
Titanium(III) chloride solution
about 15%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
Synonim(y):
Titanium trichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
Form:
solution
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Titanium(III) chloride solution about 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Quality Segment
form
solution
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay (cerimetric TiCl₃): 14.5 - 15.5 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.107898.0830814010
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
solution
form
liquid
form
solution
form
-
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.334 g/cm3 at 20 °C
density
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808307050004022536399300
808307010004022536399294
808307250004022536399324
808307902504022536750026
808307100004022536399317
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?