Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł | |
| 6 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
318,00 zł
Quality Segment
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
concentration
10-15% (TiCl3), 12% in hydrochloric acid
impurities
5-12% free acid (as HCl)
SMILES string
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities 5-12% free acid (as HCl) | impurities - | impurities - | impurities - |
| concentration 10-15% (TiCl3), 12% in hydrochloric acid | concentration 50 wt. % in H2O | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(III) chloride solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| OTV000036-1G | 04061825161853 |
| 14010-250ML-R | 04061838733221 |
| 14010-5G-F | 04061838733238 |
| 14010-6X1L-R | 04061838733245 |
| 14010-1L-R | 04061838252081 |