Przejdź do
1.10789
Titanium(III) chloride solution
15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Trójchlorek tytanu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 x 7.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Form:
liquid
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór chlorku tytanu(III) około 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Oznaczenie
- cerymetryczne TiCl₃:
14,5 - 15,5 %
- argentometryczny, HCl: 9,0 - 11,0 %
Gęstość (d 20/20): około 1,19
Siarczan (SO₄): ≤ 0.005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,005 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.083078.0830814010
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
solution
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.334 g/cm3 at 20 °C
density
-
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
pH
-
pH
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110789000104022536127682