Przejdź do
8.08261
Trifluoroacetic anhydride
for synthesis
Synonim(y):
Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, TFAA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
124,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.03
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
206-982-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
40 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
405 hPa ( 20 °C)
124,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
405 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
bp
40 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
density
1.51 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChI key
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Cascade Rearrangement: Nitro Group-Participating Syntheses of 1,2,5-Thiadiazoles and 1,2,4-Thiadiazolones.: This study explores the role of trifluoroacetic anhydride in the synthesis of thiadiazoles and thiadiazolones via a nitro group-participating cascade rearrangement, highlighting its utility in organic synthesis (Li et al., 2024).
  • Copper Loading-Controlled Selective Synthesis of 2,5-Bis(trifluoromethyl) and Monotrifluoromethyl-Substituted Oxazoles.: This research demonstrates the selective synthesis of trifluoromethyl-substituted oxazoles using trifluoroacetic anhydride, showcasing its versatility in controlling copper loading during reactions (Wu et al., 2024).
  • Wood Esterification by Fatty Acids Using Trifluoroacetic Anhydride as an Impelling Agent and Its Application for the Synthesis of a New Bioplastic.: The study presents a novel method for wood esterification using trifluoroacetic anhydride, facilitating the development of new bioplastic materials (Sejati et al., 2023).
  • Synthesis of alpha-Seleno Boronates via Diboration of Carbonyl Compounds.: This paper details the synthesis of alpha-seleno boronates using trifluoroacetic anhydride in the diboration of carbonyl compounds, emphasizing its reactivity and selectivity in chemical transformations (Paul et al., 2023).
  • Regioselective Synthesis of 3-Nitroindoles Under Non-Acidic and Non-Metallic Conditions.: The research highlights the use of trifluoroacetic anhydride in the regioselective synthesis of 3-nitroindoles, demonstrating its efficiency under non-acidic and non-metallic conditions (Zhang et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.509 - 1.512
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3086841.082188.41321
assay
≥99.0% (GC)
assay
90%
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
grade
synthesis grade
grade
technical grade
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
405 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
400 mmHg ( 21.1 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 47 °C)
mp
-65 °C
mp
-
mp
-
mp
7-8 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic anhydride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
wgk
WGK 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials