Przejdź do
308684
Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid
technical grade, 90%
Synonim(y):
Trifluoroacetic trifluoromethanesulfonic anhydride, Trifluoroacetyl triflate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3SO3COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
400 mmHg ( 21.1 °C)
assay
90%
form
liquid
bp
62-63 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O4S/c4-2(5,6)1(10)13-14(11,12)3(7,8)9
InChI key
FWJGTOABGBFQNT-UHFFFAOYSA-N
Application
Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid may be used in chemical synthesis studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
305251900518132101
description
technical grade, 90%
description
97%
description
anhydrous, ZerO2®, ≥99.0%
description
98%
assay
90%
assay
97%
assay
≥99.0%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
62-63 °C (lit.)
bp
-
bp
72.4 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
powder
vapor pressure
400 mmHg ( 21.1 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)