Przejdź do
8.08154
Thionyl chloride
for synthesis
Synonim(y):
Thionyl chloride, Sulfurous acid dichloride, Sulfurous oxychloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
300 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.97
UNSPSC Code:
12352307
EC Index Number:
231-748-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
liquid
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
121 hPa ( 20 °C)
form
liquid
potency
324 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
76 °C/1013 hPa
mp
-104.5 °C
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
General description
Thionyl chloride is an inorganic acid chloride. It is mainly used as a chlorinating agent in organic synthesis for the production of organochlorine compounds.
Application
Thionyl chloride can be used as a catalyst to synthesize:
  • 4-(sulfinylamino)-1,2,4-triazole by reacting with 4-amino-1,2,4-triazole.
  • Isothiazolopyrimidines from aminouracils via cyclization reaction.
  • 1,2,6-triazine S-oxides by reacting with diimines via condensation reactions in the presence of pyridine.
  • 2-oxo-1,3,2-dioxathianes by condensation reaction with alkane-1,3-diols.
  • Cyclic sulfites by reacting with nitroglycols.
  • Microporous organic polymers by aldol self-condensation reaction of di and multiacetyl building blocks.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320536230464566357
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
mp
-104.5 °C
mp
−105 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
mp
-
vapor pressure
121 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
97 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
97 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
density
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PowerPoint Template
Synthetic uses of thionyl chloride
El-Sakka IA and Hassan NA
Journal of Sulfur Chemistry, 26(1), 33-97 (2005)
Thionyl chloride-catalyzed preparation of microporous organic polymers through aldol condensation
Zhao Yan-Chao, et al.
Macromolecules, 44(16), 6382-6388 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808154250004022536397658
808154050004022536397634
808154904004022536657134
808154010004022536397627
808154930004022536657141
808154100004022536397641
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Do any of the Thionyl chlorides come under a SureSeal? If so, could I get the exact product #? I accidentally bought an ampule last time which was useless for my purposes.
    1 answer
    1. This product is packaged in glass bottles with a screw cap. See the links below to review products that are packaged with the Sure/Seal system:
      230464
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/230464
      320536
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/320536