Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
97 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
density
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- To facilitate the synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- Conversion of tert-butyl esters to acid chlorides.
- Conversion of aliphatic and aromatic sulfoxides to sulfides in the presence of triphenylphosphine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, 97% | description ReagentPlus®, ≥99% | description for synthesis | description 97% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| assay 97% | assay ≥99% | assay - | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade reagent grade | grade - | grade synthesis grade | grade - |
| mp −105 °C (lit.) | mp −105 °C (lit.) | mp -104.5 °C | mp - |
| density 1.631 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.631 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.64 g/cm3 at 20 °C | density 0.972 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thionyl chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7719-09-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?