Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 682,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
160,00 zł
vapor pressure
97 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Halogenations
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
density
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): 59.0-60.2%
SMILES string
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- To facilitate the synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- Surface modification of amorphous carbon nanotubes (α-CNTs) in stearic acid-dichloromethane solution.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- Conversion of tert-butyl esters to acid chlorides.
- Conversion of aliphatic and aromatic sulfoxides to sulfides in the presence of triphenylphosphine.
- As an activator to generate ketenes in-situ for preparing 2-azetidinones.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, ≥99% | description 97% | description 98% | description ReagentPlus®, ≥99% |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| assay ≥99% | assay 97% | assay 98% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| vapor pressure 97 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure 150 mmHg ( 20 °C) |
| mp −105 °C (lit.) | mp - | mp 71-73 °C (lit.) | mp −10-−8 °C (lit.) |
| density 1.631 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.972 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.5 g/mL at 20 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thionyl chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7719-09-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?