Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 796,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-635-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<1 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
potency
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (200 g/L in H2O)
mp
121-124 °C
transition temp
flash point 201 °C
solubility
330 g/L
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
InChI key
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (CHN) | assay 98% |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 330 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 121-124 °C | mp 145-148 °C | mp ~95 °C (dec.) | mp 101-105 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sukcynimid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8079710250 | 04022536397214 |
| 8079711000 | 04022536397221 |