Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 636,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
636,00 zł
Nazwa produktu
Fmoc-OSu, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
145-148 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(C(=O)CCC4=O)OC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
InChI key
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
General description
Odniesienia do literatury
[1] A. Paquet (1982) Can. J. Chem., 60, 976.
[2 ] L. Lapatsanis, et al. (1983) Synthesis, 671.
[ 3] G. F. Sigler, et al. (1983) Biopolymers, 22, 2157.
Application
- Zdefiniowane sekwencyjnie pozycjonowanie reszt aminowych i amidowych w celu kontrolowania adhezji na mokro napędzanej katecholem: W tym badaniu wykorzystano Fmoc-OSu do selektywnej funkcjonalizacji amin, demonstrując jego rolę w syntezie złożonych cząsteczek o specyficznych właściwościach adhezyjnych (Fischer et al., 2020).
- Fmoc-OASUD: Nowy odczynnik do otrzymywania aminokwasów Fmoc wolnych od zanieczyszczeń wynikających z przegrupowania Lossena: Omawia rozwój Fmoc-OASUD jako lepszej alternatywy dla Fmoc-OSu, redukującej zanieczyszczenia w procesach syntezy peptydów (Rao et al., 2016).
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc, imide | functional group Fmoc | functional group imide |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (CHN) |
| product line Novabiochem® | product line - | product line BioReagent | product line - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mp 145-148 °C | mp 150-153 °C (lit.) | mp 61-64 °C, 62-64 °C (lit.) | mp ~95 °C (dec.) |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8510140100 | 04027269081331 |
| 8510140025 | 04027269081324 |