Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
440,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
101-105 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-5(2)8(12)13-9-6(10)3-4-7(9)11/h1,3-4H2,2H3
InChI key
ACGJEMXWUYWELU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As a monomer to prepare degradable amphiphilic diblock copolymer microparticles via RAFT polymerization, for low pH-triggered drug delivery. NHS-MA can shield the drug molecule from degradation, enhance its solubility, and improve its pharmacokinetic properties.
- For the surface functionalization of poly-ε-caprolactone (PCL) scaffolds used for tissue engineering. NHS groups are used to couple with chitosan of various molecular weights.
- To prepare biocompatible polymer hydrogel for enzymatic biofuel cells. The hydrogel can serve as an enzyme-immobilizing matrix for enzymatic bioelectrodes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥90% (HPLC) | description 98% (GC) | description - |
| assay 98% | assay ≥90% (HPLC) | assay 98% (GC) | assay >90% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid | form liquid | form powder or crystals |
| mp 101-105 °C | mp - | mp 135-140 °C | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?