Przejdź do
8.07492
Pyrrole
for synthesis
Synonim(y):
Pyrrole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
108,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
131,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
67.09
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-724-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
8.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
550 °C
potency
137 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.10-14.8 % (v/v)
pH
>6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
130-131 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 39 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1cccc1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI key
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Therapeutic potential of pyrrole and pyrrolidine analogs: This review highlights the significant therapeutic potential of pyrrole derivatives, particularly in pharmacological contexts, underscoring their importance in drug development (Basha et al., 2022).
  • Living on pyrrolic foundations–Advances in natural and artificial bioactive pyrrole derivatives: Discusses the role of pyrrole as a crucial building block in bioactive compounds, emphasizing its versatility and broad application range in medicine and synthetic chemistry (Domagala et al., 2015).
  • Active methylenes in the synthesis of a pyrrole motif: Reviews recent advancements in synthesizing pyrrole motifs using active methylenes, crucial for developing pharmaceuticals and optoelectronic materials (Khajuria et al., 2016).
  • Bioactive pyrrole-based compounds with target selectivity: Focuses on pyrrole-based compounds in drug discovery, highlighting their efficacy and target selectivity which are pivotal in the development of new therapeutics (Petri et al., 2020).
  • Pyrrole as a promising electrolyte additive to trap polysulfides for lithium-sulfur batteries: Explores the use of pyrrole in enhancing the efficiency of lithium-sulfur batteries, demonstrating its utility beyond pharmaceutical applications (Yang et al., 2017).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
709972862126I3408
assay
≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
98%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
-
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
0.980 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
mp
-24 °C
mp
-
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrrole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
96.8 °F - closed cup
flash_point_c
36 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807492002504022536396026
807492010004022536396033
807492001004027269276041
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?