Merck
709972
Sigma-Aldrich
N-Boc-2,3-dihydro-1H-pyrrole
95%
Synonim(y):
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrole, N-Boc-2-pyrroline, tert-Butyl 2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468
gęstość
0.980 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=C1
InChI
1S/C9H15NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4,6H,5,7H2,1-3H3
Klucz InChI
DCVICHWBECIALB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup