Merck
I3408
Sigma-Aldrich
Indole
≥99%
Synonim(y):
1H-Benzo[b]pyrrole
Wybierz wielkość
25 G
206,00 zł
100 G
527,00 zł
500 G
1266,50 zł
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
206,00 zł
100 G
527,00 zł
500 G
1266,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Beilstein:
107693
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
bp
253-254 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
Klucz InChI
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Indole is a nitrogen-containing heterocycle used in the total synthesis of compounds such as goniomitine,[1] (−)-isatisine A,[2] and (±)-aspidospermidine.[3]
  • It is used as an electron donor moiety in synthesizing dyes for organic photovoltaics.[4][5]
  • It can also be used in the preparation of indole based conjugated small molecules for nonlinear optics applications.[6]
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Regioselective Inter-and Intramolecular Formal [4+ 2] Cycloaddition of Cyclobutanones with Indoles and Total Synthesis of (?)-Aspidospermidine
Kawano M, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 125(3), 940-944 (2013)
Catalytic selective cyclizations of aminocyclopropanes: formal synthesis of aspidospermidine and total synthesis of goniomitine
De Simone F, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 122(33), 5903-5906 (2010)
Impact of Thermal Annealing on Organic Photovoltaic Cells Using Regioisomeric Donor-Acceptor-Acceptor Molecules
Zhang T, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 9(30), 25418-25425 (2017)
Synthesis and nonlinear optical properties of novel conjugated small molecules based on indole donor
Liu J, et al.
Journal of Molecular Structure, 1165(30), 223-227 (2018)
Total Synthesis of (−)-Isatisine A
Zhang X, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(27), 6164-6166 (2011)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?