Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 415,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 736,00 zł |
Informacje o tej pozycji
415,00 zł
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
33-40 °C
transition temp
flash point 260 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Hydroxyl value: 107 - 118
Average molecular mass: 950 - 1050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 33-40 °C | mp 55-58 °C | mp -15--10 °C | mp 58-63 °C |
| density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.21 g/cm3 at 20 °C | density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density 1.2 g/cm3 at 20 °C |
| potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene glycol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8074885000 | 04022536395845 |
| 8074881000 | 04022536395838 |