Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
8.07484
Polyethylene glycol
300, for synthesis
Synonim(y):
Glikol polietylenowy 300
Wybierz wielkość
244,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
244,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
370 °C
siła działania
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
>220 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-15--10 °C
temp. przejścia
flash point 220 °C
gęstość
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Model testowania in vitro materiałów do zastawek komorowych: W badaniu opracowano model testowania in vitro materiałów do zastawek komorowych, podkreślając przydatność glikolu polietylenowego (PEG) jako powłoki przeciwporostowej, potencjalnie poprawiającej wydajność zastawek w warunkach klinicznych (Prindeze et al., 2024).
- Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne hydrożeli: Badania nad hydrożelami GelMA-PEG z mikrosferami poli(cieczy jonowych) imidazoliowych wykazały zwiększone właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, co sugeruje zastosowanie w powłokach medycznych i systemach dostarczania leków (Zhou et al., 2024).
- Rusztowania do regeneracji kości: W badaniu opisano opracowanie rusztowania kompozytowego z gumy gellan, glikolu polietylenowego i hydroksyapatytu, wzmocnionego związkiem K pochodzącym z żeń-szenia, które oferuje potencjalne zastosowania w regeneracji kości i inżynierii tkankowej (Thangavelu et al., 2024).
- Jednolita synteza glikolu polietylenowego: W kompleksowym przeglądzie omówiono postępy i wyzwania związane z uzyskaniem jednorodnego glikolu polietylenowego (PEG), który ma kluczowe znaczenie dla jego spójności w różnych zastosowaniach przemysłowych i farmaceutycznych (Bento et al., 2024).
- Optymalizacja rusztowań elektroprzędzionych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: W badaniu wykorzystano sztuczną inteligencję do optymalizacji rusztowań elektroprzędzionych PCL/PEG, znacznie zwiększając możliwości gojenia się ran in vivo, podkreślając jego potencjał w zastosowaniach tekstyliów medycznych i inżynierii tkankowej (Virijević et al., 2024).
Powiązanie
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.125 - 1.127
Average molecular mass: 285 - 315
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?