Przejdź do
8.07347
Platinum(IV) chloride
57.5% Pt, anhydrous, for synthesis
Synonim(y):
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), Platinum tetrachloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
198,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
927,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3840,00 zł
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl4Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-645-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38191307
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Solubility:
587 g/L
198,00 zł
Cena katalogowa264,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chlorek platyny(IV) (57,5% Pt), anhydrous, for synthesis
grade
synthesis grade
Quality Level
form
powder
potency
276 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O)
solubility
587 g/L
density
4.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Pt
InChI key
YTQAIHLQJINUGP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Pt): ≥ 99.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
520640379840206113
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
powder and chunks
solubility
587 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
density
4.3 g/cm3 at 20 °C
density
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek platyny(IV) (57,5% Pt)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807347000104022536395142
807347810004027269278649
807347000504027269070717