Merck
520640
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) chloride
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Platinum tetrachloride
Wybierz wielkość
1 G
940,00 zł
5 G
3880,00 zł
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
940,00 zł
5 G
3880,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
PtCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
skład
Pt, 55-58%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
370 °C (dec.) (lit.)
gęstość
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Platinum (IV)chloride is a weak Lewis acid used in surface modification, nanomaterialsynthesis, and catalysis.
Zastosowanie
Platinum (IV) chloride can be used for the surfacemodification of crystalline and amorphous titania powders, to enhance theirphotocatalytic efficiency. Electronsinjected into the conduction band of titania due to visible light excitation ofplatinum (IV)chloride surface complex reduces oxygen to superoxide. The superoxide thusformed is responsible for the photodegradation reaction.
Platinumnanoparticles can be synthesized by reacting platinum (IV) chloride with Cyanobacteriumin an environmentally friendly method.
It can also be used as a dual catalyst forstereo- and regioselective glycosidations. Due to its ligand-bindingcapacity, platinum (IV) chloridehas an affinity for the glycosyl acceptor hydroxy group and forms the glycosidationproduct in β-configuration. It also enhances nucleophilicity differencesbetween hydroxy groups allowing regioselective glycosidation.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maggy F Lengke et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(17), 7318-7323 (2006-08-09)
Interaction of cyanobacteria (Plectonema boryanum UTEX 485) with aqueous platinum(IV)-chloride (PtCl(4) degrees ) has been investigated at 25-100 degrees C for up to 28 days, and 180 degrees C for 1 day. The addition of PtCl(4) degrees to the cyanobacteria
W Macyk et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(9), 1862-1867 (2001-06-19)
Anatase, rutile, and amorphous titania powders were surface-modified by grinding with PtCl4 and H2[PtCl6]. Only the anatase modification afforded hybrid photocatalysts capable of degradation of 4-chlorophenol (4-CP) with visible light, with sufficient stability towards decomplexation. Grinding with K2[PtCl4] produced materials
Ivana Bednarova et al.
Neuro endocrinology letters, 33 Suppl 3, 107-112 (2013-01-29)
An enhanced worldwide application of platinum group elements (PGE), in particular platinum, has been observed during recent decades. An increased concentration of PGE was determined in collected samples of great amount of aqueous ecosystems.The aim was to compare phytotoxic effect
Lu Zhao et al.
Zhejiang da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences, 38(1), 59-66 (2009-03-03)
To construct a drug carrier and gene vector PEG-PEI-Pt. Polyethyleneglycol (PEG) was coupled to polyethylenimine (PEI 600) and platinum tetrachloride; PEG-PEI-Pt complex was formed in ethanol. The complex was characterized by XRD, UV-VIS and FT-IR and the DNA condensation was
N Kanematsu et al.
Gifu Shika Gakkai zasshi = The Journal of Gifu Dental Society, 17(2), 575-581 (1990-12-01)
The induction of mutation by cadmium chloride (CdCl2), platinum tetrachloride (PtCl4), and rhodium trichloride (RhCl3.3H2O) was measured utilizing the hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT) locus in V-79 cells. Cadmium chloride at a concentration of 0.05 microM induced ford mutation in V-79
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.