Merck
206113
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) chloride
96%
Synonim(y):
Platinum tetrachloride
Wybierz wielkość
250 MG
315,00 zł
1 G
735,00 zł
5 G
2465,00 zł
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
315,00 zł
1 G
735,00 zł
5 G
2465,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
PtCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38191307
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
96%
Formularz:
powder and chunks
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
370 °C (dec.) (lit.)
gęstość
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Platinum(IV) chloride can be used as a precursor to synthesize Pt-based nanocatalysts for various organic transformations. For example, Carbon-supported Pt-Ru nanoparticles can be used as an efficient catalyst for methanol and ethanol oxidation.
Due to its high affinity to the glycosyl acceptor hydroxy groups and bidentate ligation capacity, it can be used as a dual catalyst for regio- and stereoselective glycosidation reactions.
It can also be used for the photosensitization and surface modification of TiO2 for the photodegradation of 4-chlorophenol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lu Zhao et al.
Zhejiang da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences, 38(1), 59-66 (2009-03-03)
To construct a drug carrier and gene vector PEG-PEI-Pt. Polyethyleneglycol (PEG) was coupled to polyethylenimine (PEI 600) and platinum tetrachloride; PEG-PEI-Pt complex was formed in ethanol. The complex was characterized by XRD, UV-VIS and FT-IR and the DNA condensation was
N Kanematsu et al.
Gifu Shika Gakkai zasshi = The Journal of Gifu Dental Society, 17(2), 575-581 (1990-12-01)
The induction of mutation by cadmium chloride (CdCl2), platinum tetrachloride (PtCl4), and rhodium trichloride (RhCl3.3H2O) was measured utilizing the hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT) locus in V-79 cells. Cadmium chloride at a concentration of 0.05 microM induced ford mutation in V-79
Ivana Bednarova et al.
Neuro endocrinology letters, 33 Suppl 3, 107-112 (2013-01-29)
An enhanced worldwide application of platinum group elements (PGE), in particular platinum, has been observed during recent decades. An increased concentration of PGE was determined in collected samples of great amount of aqueous ecosystems.The aim was to compare phytotoxic effect
Barbora Nemcova et al.
Neuro endocrinology letters, 33 Suppl 3, 173-178 (2013-01-29)
Regarding the environmental pollution, platinum group elements (PGE) are in the centre of interest of current research. These rare elements are used as effective substances in automotive catalysts to reduce pollution by emissions originating from fuel combustion. Due to their
PtCl4-catalyzed domino synthesis of fused bicyclic acetals.
Alejandro Diéguez-Vázquez et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(1), 209-212 (2007-12-07)