Przejdź do
8.07331
Pentaerytrytol
for synthesis
Synonim(y):
2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C(CH2OH)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-104-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
crystals
autoignition temp.
490 °C
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.5-4.5 (35 °C, 100 g/L in H2O)
bp
276 °C/40 hPa
mp
256-258 °C
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750‑850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
InChI key
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Przygotowanie polimerowego fosforoamidowego środka zmniejszającego palność i jego wpływ na właściwości zmniejszające palność żywicy epoksydowej: Badanie to koncentruje się na syntezie bisfosfonianu pentaerytrytolu (PCS) i jego zastosowaniu w poprawie właściwości zmniejszających palność żywicy epoksydowej (H Wang et al., 2024).
  • Zintegrowane modelowanie danych i ocena biologiczna nanokompozytów polimerowych PEGylated Konjac Gum-Rosin Pentaerythritol: Opracowanie środków przeciwdrobnoustrojowych z wykorzystaniem pentaerytrytolu w nanokompozytach polimerowych (A Yildiz et al., 2024).
  • Ponowne zbadanie mechanizmu pęcznienia polifosforanu amonu/pentaerytrytolu/zeolitu 4A: Analiza skuteczności formuły ognioodpornej w poliolefinach (M Caron et al., 2024).
Analysis Note
Assay (NMR): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 255 °C
Melting range (upper value): ≤ 261 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.14810236241P4755
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
256-258 °C
mp
208-218 °C
mp
253-258 °C (lit.)
mp
253-258 °C (lit.)
bp
276 °C/40 hPa
bp
-
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
form
crystals
form
powder
form
-
form
powder
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
density
1.36 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentaerytrytol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807331100004022536394886
807331010004022536394879