Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł |
Informacje o tej pozycji
168,00 zł
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
powder
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
mp
253-258 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
InChI key
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description ≥99.0% (titration) | description BioXtra, ≥98.0% (titration) |
| assay 98% | assay 99% | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥98.0% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| form powder | form - | form crystalline powder | form powder |
| bp 276 °C/30 mmHg (lit.) | bp 276 °C/30 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| mp 253-258 °C (lit.) | mp 253-258 °C (lit.) | mp - | mp - |
| vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentaerythritol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
115-77-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?