Przejdź do
236241
Pentaerythritol
99%
Synonim(y):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
296,65 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C(CH2OH)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-104-9
Beilstein/REAXYS Number:
1679274
MDL number:
296,65 zł
Cena katalogowa349,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
mp
253-258 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
InChI key
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentaerythritol is acrystalline , odour less white solid. The presence of neopentane core and four terminalhydroxyl groups makes it a versatile substrate for the synthesispolyfunctionalized compounds.
Application
Pentaerythritol can be used as a starting material to prepare four armed polyurethane prepolymers, which are applicable in the synthesis of UV cured polyurethane dispersions.
It can be used as an additive in the preparation of flame retardant polymers.
It can also be used as a precursor to synthesize polyethylene glycol/4,4′-diphenylmethane diisocyanate/pentaerythritol copolymer which is applicable as heat storage material.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4755251720107646
description
99%
description
98%
description
technical grade, 70%
description
technical grade
assay
99%
assay
98%
assay
70%
assay
-
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
bp
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
-
mp
253-258 °C (lit.)
mp
253-258 °C (lit.)
mp
-
mp
225 °C (dec.) (lit.)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentaerythritol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
115-77-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?