Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 111,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 425,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
111,00 zł
vapor pressure
0.08 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
potency
2230 mg/kg LD50, oral (Rat), 300-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-11.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp
-27 °C
transition temp
flash point 101.5 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Application
- The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
- Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.019 - 1.020
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98% (CP) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300, 400 |
| bp 219 °C/1013 hPa | bp 219-221 °C/750 mmHg (lit.) | bp - | bp 219-221 °C/750 mmHg (lit.) |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.020 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 1.020 g/mL at 20 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp -27 °C | mp −27 °C (lit.) | mp - | mp −27 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8070061000 | 04022536392455 |
| 8070069025 | 04022536680491 |
| 8070060250 | 04022536392448 |
| 8070060005 | 04022536392431 |