Merck
797642
2-Phenyl-d5-ethanol
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
2-Phenethyl alcohol-(phenyl-d5)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5CH2CH2OH
Masa cząsteczkowa:
127.20
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1CCO
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
WRMNZCZEMHIOCP-RALIUCGRSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)