Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 183,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 443,00 zł |
Informacje o tej pozycji
183,00 zł
vapor density
4.21 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 58 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5317 (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
- Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description natural, ≥99%, FCC, FG |
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 400, 300 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| density 1.020 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.020 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.020 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.020 g/mL at 20 °C (lit.) |
| mp −27 °C (lit.) | mp −27 °C (lit.) | mp −27 °C (lit.) | mp −27 °C (lit.) |
| bp 219-221 °C/750 mmHg (lit.) | bp 219-221 °C/750 mmHg (lit.) | bp 219-221 °C/750 mmHg (lit.) | bp 219-221 °C/750 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Phenylethanol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?