Przejdź do
222801
4-Nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(4-Nitrophenyl)methyl carbonochloridate, (4-Nitrophenyl)methyl chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-nitrobenzyl chloroformate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCO2CH2C6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
224-708-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
912446
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrobenzyl chloroformate, 97%
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
mp
32-34 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
chloro, nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
InChI key
MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)