Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł 103,50 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł 2145,00 zł |
Informacje o tej pozycji
103,50 zł
Cena katalogowa138,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
crystals
autoignition temp.
490 °C
pH
3 (20 °C, 5 g/L in H2O, aqueous suspension)
mp
139-142 °C
transition temp
flash point 190 °C
solubility
3 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- CO–CRYSTAL SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PARACETAMOL AND 3–NITROBENZOIC ACID: This study focuses on the co-crystallization of paracetamol with 3-nitrobenzoic acid, providing insights into the structural dynamics of the resulting compound (PP Chahande, 2023).
- Photocatalytic degradation of methylene blue dye and electrocatalytic water oxidation over copper (II) complex with mixed ligands: This study explores the use of a copper (II) complex with 3-nitrobenzoic acid in photocatalytic degradation and electrocatalytic water oxidation (M Jamil et al., 2024).
Analysis Note
Melting range
- lower value:
≥ 139 °C
- upper value: ≤ 143 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) |
| solubility 3 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| density 1.49 g/cm3 at 20 °C | density 1.61 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| form crystals | form crystals | form solid | form crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrobenzoic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
373.3 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
189.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8006450250 | 04022536361277 |
| 8006459025 | 04022536883816 |