Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł |
Informacje o tej pozycji
245,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
4700 mg/kg LD50, oral (Rat), 16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
101-104 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
InChI key
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥91.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 98% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| form solid | form powder | form crystals | form - |
| mp 101-104 °C | mp 183 °C (decomposition) | mp 68-71 °C | mp 103-106 °C (lit.) |
| bulk density 400 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrobenzaldehyd
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8067660100 | 04022536391168 |
| 8067660025 | 04022536391151 |