130176
4-Nitrobenzaldehyde
98% (GC)
Synonim(y):
p-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Próba
98% (GC)
mp
103-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
Klucz InChI
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves