Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
Informacje o tej pozycji
138,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
240 °C
potency
2037 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
127 °C (decomposition)
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synteza i oceny biologiczne: Badanie cyklizacji berberyny i magnololu z metforminą w obecności metylanu sodu, badające zastosowania farmaceutyczne. (Cao et al., 2017).
- Synteza 5-acetylowych pochodnych 2-furoinianów alkilu: Badania te koncentrują się na syntezie pochodnych acetylowych przy użyciu metylanu sodu, wykazując jego rolę w syntezie organicznej. (Kuticheva et al., 2015).
Analysis Note
Assay (NaOH): ≤ 1.0 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade synthesis grade | grade synthesis grade |
| assay ≥97.0% (acidimetric) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form liquid | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| density 1.3 g/cm3 at 20 °C | density 0.97 g/cm3 at 20 °C | density 0.88 g/cm3 at 20 °C | density 0.87 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8065389016 | 04027269984458 |
| 8065380250 | 04022536390765 |
| 8065380005 | 04022536390758 |
| 8065380500 | 04022536390772 |