Przejdź do
8.18194
Sodium methylate
(30% solution in methanol) for synthesis
Synonim(y):
Sodium methoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Form:
liquid
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
34 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol()
pH
11 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
92 °C/1013 hPa
mp
2-6 °C
transition temp
flash point 33 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Approach to synthesis and study of pharmacological effects of new 1, 3, 5-triazine derivatives: This research includes the use of sodium methylate in methanol medium for synthesizing new triazine derivatives, predicting their pharmacological effects using GUSAR software (Levshukova et al., 2024).
  • Exothermic barrier-free carboxylation of alkali methylates: Investigates the interaction of sodium methylate with CO2 to synthesize dialkyl carbonates, presenting a high-yield method rationalized through molecular dynamics (Chaban, 2023).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 28.5 - 31.5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.065388.142228.20871
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
mp
2-6 °C
mp
127 °C (decomposition)
mp
<-20 °C
mp
-
bp
92 °C/1013 hPa
bp
-
bp
93.5 °C/1013 hPa
bp
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F
flash_point_c
33 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?