Przejdź do
8.05930
Chlorek manganu(II)
greener alternative
for synthesis
Synonim(y):
Manganese(II) chloride, Manganese dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Mn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.84
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-869-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
scales
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
scales
potency
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
1190 °C/1013 hPa
mp
650 °C
density
2.977 g/cm3 at 25 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Analysis Note
Assay (out of Mn): ≥ 96 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
244589487951.05927
form
scales
form
powder and chunks
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
mp
650 °C
mp
652 °C (lit.)
mp
-
mp
650 °C (anhydrous substance)
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
3.5-6 (25 °C, 50 g/L in H2O)
density
2.977 g/cm3 at 25 °C
density
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek manganu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Brain
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
805930050004022536874630
805930010004022536388359