Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (complexometric)
form
solid
potency
1484 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.0005% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.005% Insoluble matter, ≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH
3.5-6 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1190 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
650 °C (anhydrous substance)
solubility
1980 g/L
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1150 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Application
- Wysokowydajne magazynowanie litu w ultradrobnej nanododzie z fluorku manganu z ulepszoną aktywacją elektrochemiczną opartą na reakcji konwersji...: Badania wykazały wykorzystanie chlorku manganu(II) w syntezie ultradrobnych nanorodków fluorku manganu do wysokowydajnego magazynowania litu, prezentując postęp w technologii akumulatorów i zastosowaniach elektrochemicznych (Rui et al., 2016).
- Synteza, badania strukturalne i właściwości termiczne nowego kompleksu manganu Mn2(DAT)2Cl4(H2O)4 (DAT=1,5-diaminotetrazol)...: W artykule szczegółowo opisano syntezę i charakterystykę nowego kompleksu manganu, przyczyniając się do zrozumienia chemii manganu i jego potencjalnych zastosowań w różnych procesach przemysłowych (Zhang et al., 2010).
- Poli[tetra-aqua-(μ(6)-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracene-1,4,5,8-tetra-carboxyl-ato)dimanganese(II)]...: Badanie przedstawia szczegóły strukturalne nowego polimeru koordynacyjnego manganu(II), zapewniając wgląd w jego potencjalne zastosowania w materiałoznawstwie i chemii koordynacyjnej (Xu et al., 2012).
- Struktury metaloorganiczne oparte na bezprecedensowych trójjądrowych i pięciojądrowych klastrach metal-tetrazol jako drugorzędowych jednostkach budulcowych...: Badania te zwracają uwagę na tworzenie struktur metaloorganicznych przy użyciu chlorku manganu(II), podkreślając jego rolę w opracowywaniu nowych materiałów o unikalnych właściwościach strukturalnych i funkcjonalnych (Jeong et al., 2011).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 3,5 - 6,0
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,001 %
Mg (Magnez): ≤ 0.005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Substancje niewytrącane przez siarczek amonu (jako SO₄): ≤ 0.2 %
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako O): ≤ 0,0005 %
Odpowiada ACS
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrat chlorku manganu(II)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Brain
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash